Merck
RAB0980
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine MET / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MET(4233)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-MET.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Qian Wen et al.
Journal of translational medicine, 12, 114-114 (2014-06-03)
Autologous transplantation of modified mesenchymal stem cells (MSCs) is a promising candidate for the treatment of the refractory clinical disease, avascular necrosis of the femoral head (ANFH). Our previous attempts by compounding MSCs with medical fibrin glue to treat ANFH
Mishaal B Patel et al.
Carcinogenesis, 35(8), 1891-1900 (2014-05-31)
Activated cancer-associated human pancreatic stellate cells (CAhPSCs, which produce the collagenous stroma of pancreatic cancer [PC]) are known to play a major role in PC progression. Apart from inducing cancer cell proliferation and migration, CAhPSCs have also been implicated in
Ji-Dong Chen et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(11), 4545-4548 (2014-06-28)
To investigate the changes of serum vascular endothelial growth factor (VEGF), soluble interleukin-2 receptor (SIL-2R) and hepatocyte growth factor (HGF) contents in patients with primary hepatocellular carcinoma (HCC) before and after percutaneous microwave coagulation therapy (PMCT) and determine their clinical
Pei-Min Chen et al.
Journal of leukocyte biology, 96(2), 295-303 (2014-04-10)
Monocytes are a population of leukocytes that terminally differentiate into macrophages and DCs. Whereas these differentiated progeny have inflammatory and resident--which are more immunomodulatory--phenotypes, less has been reported on the plasticity of monocytes themselves. We found that MSCs, a population
Josep Tabernero et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2793-2804 (2014-03-19)
This study evaluated the safety, tolerability, pharmacodynamics, pharmacokinetics, and antitumor activity of ficlatuzumab, a humanized hepatocyte growth factor (HGF) inhibitory monoclonal antibody, as monotherapy in patients with advanced solid tumors and liver metastases. Patients with p-Met (phosphorylated c-Met)-positive tumors enrolled