Merck
RAB0960
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine FER / Tyrosine-protein Kinase Fer ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type: human cell lysate
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FER(2241)
詳細
FER (fps/fes related) tyrosine kinase is encoded by the gene mapped to human chromosome 5q21.3. Tyrosine kinase is a cytoplasmic protein characterized with a single SH2 domain and an extensive amino terminus. The encoded protein is ubiquitously expressed.
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-FER.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
FER tyrosine kinase induces signal transduction at the plasma membrane. It is implicated in the regulation of cell-cell adhesion. FER tyrosine kinase interacts with phosphatidic acid (PA) to enhance phosphorylation of cortactin, a protein that promotes actin.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of a de novo balanced translocation in a patient with moderate mental retardation and dysmorphic features
Haddad M R, et al.
European Journal of Medical Genetics, 52(4), 211-217 (2009)
A curvature-dependent membrane binding by tyrosine kinase Fer involves an intrinsically disordered region.
Yamamoto H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 495(1), 1522-1527 (2018)
The cytoplasmic tyrosine kinase FER is associated with the catenin-like substrate pp120 and is activated by growth factors.
Kim L and Wong T W
Molecular Cell Biology, 15(8), 4553-4561 (1995)
The Tyrosine Kinase Fer Is a Downstream Target of the PLD-PA Pathway that Regulates Cell Migration
Itoh T, et al.
Science Signaling, 2(87), ra52-ra52 (2009)
Naoko Kogata et al.
Molecular biology of the cell, 14(9), 3553-3564 (2003-09-16)
Platelet endothelial adhesion molecule-1 (PECAM-1) is a part of intercellular junctions and triggers intracellular signaling cascades upon homophilic binding. The intracellular domain of PECAM-1 is tyrosine phosphorylated upon homophilic engagement. However, it remains unclear which tyrosine kinase phosphorylates PECAM-1. We