包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il17f(257630)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Interleukin 17F.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Leo R Fitzpatrick et al.
Inflammopharmacology, 22(6), 341-349 (2014-04-10)
Synthetic triterpenoids inhibit IL-17 and improve autoimmune disease in mice. A prototype triterpenoid, 1-[2-cyano-3-,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oyl] imidazole (CDDO-Im), also inhibits signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation. The goals of our study were twofold: (1) To determine if ex vivo