安全性情報
RAB0737
Sigma-Aldrich
Human TNFRSF13B ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The antibody pair provided in this kit recognize human TACI/TNFRSF13B.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sharesta Khoenkhoen et al.
Immunology and cell biology, 97(5), 485-497 (2019-01-01)
Impaired classical NF-κB pathway signaling causes reduced antibody responses to T-independent (TI) antigens. We investigated the potential reasons for defective TI responses in mice lacking the atypical inhibitory kappa B (IκB) protein of the NF-κB pathway, IκBNS. Analyses of the
Dajana F Lendak et al.
Cytokine, 111, 125-130 (2018-08-25)
Members of TNFα superfamily, A proliferation inducing ligand (APRIL), B-cell activating factor (BAFF) and Transmembrane activator and calcium cyclophylin interactor (TACI) are main regulators of B-cell function. The aim of this study was to evaluate concentrations of APRIL, BAFF and
Javier Rodríguez-Carrio et al.
Frontiers in immunology, 9, 2351-2351 (2018-10-30)
Introduction: B-cell activation is pivotal in rheumatoid arthritis (RA) pathogenesis and represents a relevant therapeutic target. The main aim of this study was to characterize the profiles of B-cell factors and their decoy receptors in RA and evaluate their clinical