安全性情報
RAB0695
Sigma-Aldrich
Human IL21 / Interleukin-21 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 110 pg/mL
standard curve range: 125-8000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL21(59067)
詳細
Interleukin-21 (IL-21) is a pleiotropic cytokine. It belongs to the common γ-chain cytokines with broad pleiotropic actions. This gene is located on human chromosome 4q27.
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Interleukin-21 (IL-21) regulates chronic viral infection, thereby plays a major role for immune responses in a mouse model of HBV (hepatitis B virus) infection. This gene is linked to celiac disease, rheumatoid arthritis (RA), type 1 diabetes mellitus (type 1 DM) and psoriatic arthritis. IL-21 has the ability to promote maturation and increase the cytotoxicity of CD8+ T cells and natural killer (NK) cells.
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Interleukin-21.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong Liu et al.
International immunopharmacology, 22(1), 98-106 (2014-07-01)
The frequency of different subsets of CD4(+)CXCR5(+) TFH cells and serum cytokine levels were analyzed in a total of 14 patients with newly diagnosed hepatitis B virus-associated membranous nephropathy (HBV-MN), 12 individuals with immune-tolerant HBV infection (HBV-IT) and 12 healthy
Yolanda P Alemán-García et al.
Journal of immunology research, 2021, 6630715-6630715 (2021-03-26)
Systemic lupus erythematosus is characterized by high levels of IgG class autoantibodies that contribute to the pathophysiology of the disease. The formation of these autoantibodies occurs in the germinal centers, where there is cooperation between follicular T helper cells (TFH)
Association of the autoimmunity locus 4q27 with juvenile idiopathic arthritis
Albers HM, et al.
Arthritis and Rheumatism, 60(3), 60(3)-60(3) (2009)
Induction of IL-21 in Peripheral T Follicular Helper cells is Indicator of Influenza Vaccine Response in Previously Vaccinated HIV-Infected Pediatric Cohort
de Armas LR, et al.
Journal of Immunology (2017)
Sheng Cheng et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 7(10), 3202-3208 (2014-11-25)
Asthma is characterized by airway inflammation, mucus overproduction, and airway hyperreactivity. Cytokines, especially T helper 2-derived cytokines interleukin (IL)-4, IL-5, and IL-13, are involved in the pathogenesis of asthma. IL-21 has a variety of effects on the immune system. However