安全性情報
RAB0687
Sigma-Aldrich
Human IL1F7 / Interleukin-37 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 81.92-20000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1F7(27178)
詳細
The IL1F7 ELISA kit provides for the quantitative measurement of IL-37 in cell culture supernatants, plasma and serum.
The interleukin 37 (IL1F7) gene is expressed in several tissues such as thymus, lymph nodes, testis, uterus, placenta, bone marrow and lungs. The gene IL1F7 exists in five isoforms IL1F7a-e. The IL1F7 gene is mapped to human chromosome 2q14.1.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Interleukin 37 (IL1F7) suppresses the innate immune response. The IL1F7 gene expression is associated with many inflammatory disorders including dermatosis, hepatopathy, digestive system disorders, autoimmune diseases, ischemia/reperfusion injury and other metabolic diseases. The anti-inflammatory action of IL1F7 might affect tumor inflammation mechanism.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Associations of the Interleukin?1 Gene Locus Polymorphisms with Risk to Hip and Knee Osteoarthritis: Gender and Subpopulation Differences.
Kaarvatn M H, et al.
Human immunology, 77(2), 151-161 (2013)
Interleukin-37 expression and its potential role in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma.
Lin L, et al.
Scientific Reports, 6, 26757-26757 (2016)
Javier Rodríguez-Carrio et al.
Frontiers in immunology, 9, 2351-2351 (2018-10-30)
Introduction: B-cell activation is pivotal in rheumatoid arthritis (RA) pathogenesis and represents a relevant therapeutic target. The main aim of this study was to characterize the profiles of B-cell factors and their decoy receptors in RA and evaluate their clinical
The effects of selective hematopoietic expression of human IL-37 on systemic inflammation and atherosclerosis in LDLr-deficient mice.
Hoeke G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(8), 1672-1672 (2017)