安全性情報
RAB0632
Sigma-Aldrich
Human CALB1 / Calbindin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CALB1(793)
詳細
The CALB1 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Calbindin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Li-Ping Yang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(10), 8035-8047 (2018-01-30)
Calcium binding protein calbindin-D28K (CaBP28K) mediates the relationship between vitamin D and calcium, but its mechanism remains unclear during bone formation. The present study reports that maternal CaBP28K levels were positively correlated with paired umbilical cord CaBP28K levels. In addition
Y V Sanders et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(7), 1066-1075 (2014-04-23)
Because the number of elderly von Willebrand disease (VWD) patients is increasing, the pathophysiology of aging in VWD has become increasingly relevant. To assess age-related changes in von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII) levels and to compare age-related