Merck
RAB0415
Sigma-Aldrich
Resistin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 466 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RETN(56729)
詳細
The Resistin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Resistin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RES-1 detects Resistin (90aa).
免疫原
Resistin, synthetic peptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials