Merck
RAB0404
Sigma-Aldrich
Human Placental Growth Factor  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
PLGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.372-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PGF(5228)
詳細
The Human PGF (placenta growth factor) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human PGF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
The PGF (placental growth factor) gene codes for a proangiogenic factor and is mapped to human chromosome 14q24.3. PGF belongs to the vascular endothelial growth factor (VEGF) family of growth factors. It is predominantly expressed in placenta.
免疫原
Recombinant Human PLGF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human Placental Growth Factor ELISA Kit has been used to determine PGF in the medium culture waste and cellular suspension.
生物化学的/生理学的作用
Reduced levels of placental growth factor (PGF) indicates restricted growth in the fetus. Increased stimulation of PGF is observed in cancers and hind limb ischemia and in wound healing. Hypoxic conditions upregulate PGF expression. Increased expression of PGF gene is observed in cutaneous T-cell lymphoma and it supports in the cell proliferation process.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Decreased PGF may contribute to trophoblast dysfunction in fetal growth restriction.
Wu W, et al.
Reproduction (Cambridge, England) (2017)
Chromosome duplication (14q) and the genotype phenotype correlation.
Sadr-Nabavi A and Saeidi M
International journal of fertility & sterility, 8(1), 95-95 (2014)
Prospect of umbilical cord mesenchymal stem cell culture waste in regenerative medicine.
Pawitan J A, et al.
Journal of Global Pharma Technology (2017)
Modulation of cerebral endothelial cell function by TGF-? in glioblastoma: VEGF-dependent angiogenesis versus endothelial mesenchymal transition.
Krishnan S, et al.
Oncotarget, 6(26), 22480-22480 (2015)
Hypoxia activates placental growth factor expression in lymphatic endothelial cells.
Tudisco L, et al.
Oncotarget, 8(20), 32873-32873 (2017)