安全性情報
RAB0359
Sigma-Aldrich
Human MICB ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 75 pg/mL
standard curve range: 0.0686-50 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MICB(4277)
詳細
The Human MICB (MHC class I Chain-related gene B) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MICB in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human MICB
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel H Libraty et al.
PloS one, 9(5), e98509-e98509 (2014-05-30)
Dengue is the most prevalent arthropod-borne viral illness in humans. A MHC class I polypeptide-related sequence B (MICB) single nucleotide polymorphism (SNP) was previously associated with symptomatic dengue compared to non-dengue causes of acute febrile illnesses in infants. We measured
Susanne H Baumeister et al.
Cancer immunology research, 7(1), 100-112 (2018-11-07)
NKG2D ligands are widely expressed in solid and hematologic malignancies but absent or poorly expressed on healthy tissues. We conducted a phase I dose-escalation study to evaluate the safety and feasibility of a single infusion of NKG2D-chimeric antigen receptor (CAR)
Jing Bian et al.
Life sciences, 246, 117396-117396 (2020-02-09)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a leading cause of cancer mortality worldwide. Decrease in NKG2D ligand levels and exhaustion of NK cells in HCC patients are major causes of immune escape, high recurrence, poor prognosis, and low overall survival. Enhancing the
Kelly C G ManfrereC et al.
Oncotarget, 8(54), 92183-92194 (2017-12-02)
Sézary syndrome (SS), an aggressive and leukemic form of cutaneous T-cell lymphoma, usually results in shortened survival. Improving innate immunity in SS by targeting natural killer (NK) cells with Toll-like receptor (TLR) agonists could be an interesting modulatory strategy. We