包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Lgals7(16858)
詳細
免疫原
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials