安全性情報
RAB0195
Sigma-Aldrich
Human VEGF R3 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant, urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FLT4(2324)
詳細
The Human VEGF R3 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human VEGF R3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human VEGFR3
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raimo Tuuminen et al.
Acta ophthalmologica, 92(7), 675-681 (2014-02-11)
To investigate the intravitreal levels of potent vasoactive, angiogenic and extracellular matrix remodelling factors in the diabetic patients with simvastatin treatment. This is an institutional, prospective, observational case-control study. Type-1 and type-2 diabetic patients on lipophilic simvastatin (N = 14)
Swathi Balaji et al.
The Journal of surgical research, 190(1), 358-366 (2014-05-13)
Anti-inflammatory cytokine interleukin (IL)-10 has been shown to induce regenerative healing in postnatal wounds. A viral homolog of IL-10 produced by human cytomegalovirus (CMV IL-10) similarly generates potent immunoregulatory effects, but its effects on wound healing have not been investigated.
Guodong Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(30), 11127-11132 (2014-07-16)
Prostaglandins derived from the cyclooxygenase (COX) pathway and epoxyeicosatrienoic acids (EETs) from the cytochrome P450/soluble epoxide hydrolase (sEH) pathway are important eicosanoids that regulate angiogenesis and tumorigenesis. COX-2 inhibitors, which block the formation of prostaglandins, suppress tumor growth, whereas sEH
Fumitaka Shimizu et al.
PloS one, 9(3), e92872-e92872 (2014-04-02)
Pathological destruction of blood-brain barrier (BBB) has been thought to be the initial key event in the process of developing multiple sclerosis (MS). The purpose of the present study was to clarify the possible molecular mechanisms responsible for the malfunction
Teng Jiang et al.
British journal of pharmacology, 171(18), 4222-4232 (2014-05-16)
As a newer component of the renin-angiotensin system, angiotensin-(1-7) [Ang-(1-7) ] has been shown to facilitate angiogenesis and protect against ischaemic damage in peripheral tissues. However, the role of Ang-(1-7) in brain angiogenesis remains unclear. The aim of this study was