Merck
RAB0098
Sigma-Aldrich
Human M-CSF / CSF1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant, urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.78-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CSF1(1435)
詳細
M-CSF (colony stimulating factor 1) is a pleiotropic macrophage growth factor. It has a signal peptide, a 149-amino acid receptor-binding domain, a variable spacer region and a transmembrane region with a cytoplasmic tail. The human M-CSF receptor is a 972-amino acid glycosylated protein which consist of an extracellular region made of five immunoglobulin-like domains (D1–D5), a transmembrane region and an intracellular autocatalytic kinase domain. This gene is mapped to human chromosome p13-p21.
The Human MCSF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MCSF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human MCSF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
M-CSF (colony stimulating factor 1) plays a major role in the immune response, bone metabolism and the development of some cancers. It modulates macrophage survival, proliferation, differentiation and chemotaxis.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Reassignment of the human CSF1 gene to chromosome 1p13-p21.
Morris SW, et al.
Blood, 78(8), 2013-2020 (1991)
Combinatorial and computational approaches to identify interactions of macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) and its receptor c-FMS.
Rosenfeld L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(43), 26180-26193 (2015)