安全性情報
RAB0084
Sigma-Aldrich
Mouse CD36 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 27.43-20000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cd36(948)
詳細
The Mouse CD36 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse CD36 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse CD36
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esmeralda Castelblanco et al.
Journal of clinical medicine, 9(6) (2020-06-06)
This study aimed to determine the association of fatty acid transporter plasma soluble cluster of differentiation 36 (sCD36) with subclinical carotid atherosclerosis (SCA). A cross-sectional study was conducted in 1023 subjects, 225 with type 1 diabetes (T1D), 276 with type
Esmeralda Castelblanco et al.
Journal of clinical medicine, 8(5) (2019-05-22)
The aim of this study was to determine whether plasma concentrations of sCD36 (soluble CD36) are associated with the presence of type 1 or type 2 diabetes. Plasma levels of sCD36 were analysed in 1023 subjects (225 type 1 diabetes
Xihao Du et al.
Toxicology letters, 290, 123-132 (2018-03-25)
Previous studies have indicated that the main air pollutant fine particulate matter (≤2.5 μm; PM2.5) exposure is associated with the development of atherosclerosis. Although the mechanism is not fully illustrated, the inflammatory responses play an important role. The present study aimed
Sebastian Lorenz Knackstedt et al.
Science immunology, 4(40) (2019-10-20)
Neutrophils are essential innate immune cells that extrude chromatin in the form of neutrophil extracellular traps (NETs) when they die. This form of cell death has potent immunostimulatory activity. We show that heme-induced NETs are essential for malaria pathogenesis. Using