Merck
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639901
パラメーター
4,500 max. RCF (3,486 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)