分子量
antigen 160 kDa
交差性
human, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 25-50 μg using Jurkat cell lysate
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ROCK2(9475)
mouse ... Rock2(19878)
rat ... Rock2(25537)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
IXO11591:
R8653-VAR:
R8653-BULK:
R8653-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)