クローン
RalA5F9.2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
化学種の反応性
monkey, mouse, human, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RALA(5898)
mouse ... Rala(56044)
rat ... Rala(81757)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R8529-VAR:
R8529-200UL:
R8529-BULK:
試験成績書(COA)