詳細
Constructed of economical polyfoam, and available in three shapes and colors. The green diamond-shaped rack holds four 50 mL tubes, the blue parallelogram-shaped rack holds eight 15 mL tubes, and the yellow rectangular rack holds twenty-four 1.5-2.0 mL microcentrifuge tubes. Racks include carrying handles-easy to lift samples out of baths.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)