Merck
R6258
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
テクニック
LPLC: suitable
カラム内径
4.8 cm
サイズ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)