クローン
4F4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 41 kDa
antigen 43 kDa
化学種の反応性
monkey, human, chicken, hamster
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNRNPC(3183)
詳細
免疫原
アプリケーション
- antibody microarray
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)`
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
R5028-BULK:
R5028-200UL:
R5028-VAR:
試験成績書(COA)