安全性情報
R4018
Sigma-Aldrich
リボ核酸, トランスファー (フェニルアラニン特異的) ビール酵母由来
別名:
酵母Phe tRNA, tRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.55
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
フォーム
lyophilized powder
分子量
25  kDa
溶解性
water: 2 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
トランスファーRNAは、ビール酵母から分離されます。このトランスファーRNAは、アミノ酸であるフェニルアラニンと特異的に反応します。
100%純粋なtRNAのフェニルアラニン受容体活性は、A260ユニットあたり1,800 pmolです。ロット固有の分析値とこの数値とを比較することで、製品の純度の指標となります。 tRNAをさらに精製する方法について、公開されています。
この製品をアッセイする方法は、公開されている方法に基づいています。フェニルアラニル転移リボ核酸合成酵素の粗調製物を用いて、その活性が測定されます。フェニルアラニン特異的tRNAは、そのアッセイにおいて酵素の基質として使用されます。
この製品は、極微量のDNAのエタノールを沈殿させるためのキャリアtRNAとしての使用には適していません。DNA精製および沈殿用のキャリアtRNAとして、製品番号R 8508およびR 5636の使用を推奨します。
アプリケーション
次の用途に適しています:
  • tRNA標準として
  • tRNAシンテターゼアッセイの基質として
  • tRNAに関連するその他の反応の基質として
構成
tRNAは凍結乾燥粉末として提供され、水に2 mg/mLの濃度で溶解します。
調製ノート
Wimmer, E., et al., Biochemistry, 7, 2623 (1968). による方法で調製しました。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R4018-BULK:
R4018-VAR:
R4018-5MG:
R4018-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariana Pavon-Eternod et al.
Nucleic acids research, 37(21), 7268-7280 (2009-09-29)
Increased proliferation and elevated levels of protein synthesis are characteristics of transformed and tumor cells. Though components of the translation machinery are often misregulated in cancers, what role tRNA plays in cancer cells has not been explored. We compare genome-wide
W Yan et al.
The EMBO journal, 17(16), 4809-4817 (1998-08-26)
Correct folding of newly synthesized polypeptides is thought to be facilitated by Hsp70 molecular chaperones in conjunction with DnaJ cohort proteins. In Saccharomyces cerevisiae, SSB proteins are ribosome-associated Hsp70s which interact with the newly synthesized nascent polypeptide chain. Here we
Tissue-specific differences in human transfer RNA expression.
Dittmar, K.A., et al.
PLoS Genetics, 2, 2107-2107 (2006)
Abstracts of Albany 2013: the 18th Conversation. June 11-18, 2013. Albany, New York, USA.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 31 Suppl 1, 1-139 (2013-06-06)
Hilal Kazan et al.
Nucleic acids research, 41(Web Server issue), W180-W186 (2013-06-12)
RBPmotif web server (http://www.rnamotif.org) implements tools to identify binding preferences of RNA-binding proteins (RBPs). Given a set of sequences that are known to be bound and unbound by the RBP of interest, RBPmotif provides two types of analysis: (i) de