Merck
R3405
Sigma-Aldrich
RP-107
≥98% (HPLC), solid
別名:
7-n-ブチル-6-(4-ヒドロキシフェニル)[5H]-ピロロ[2,3-b]ピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N3O
CAS番号:
分子量:
267.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCc1c([nH]c2nccnc12)-c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
RP107は嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)チャネルのアクチベーターです。野生型、変異型のCFTRをcAMP依存性のメカニズムによってμM以下で刺激します。CFTR依存性塩素イオン分泌の活性化におけるEC50値は89 nMであり、この作用はCFTR(inh)-172やグリベンクラミドによって阻害されます。RP107は、CFTRレセプターの選択的活性化におけるスキャフォールド構造の新しい例を示しています。
特徴および利点
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R3405-BULK:
R3405-5MG:
R3405-VAR:
R3405-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to chloride channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to chloride channels for your research needs.