安全性情報
R130-250
Sigma-Aldrich
Rat Keratinocyte Basal Medium (250 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
品質水準
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Basal Medium without Growth Supplement
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R130-250:
試験成績書(COA)