クローン
9H8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34 kDa
化学種の反応性
human, monkey
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPA2(6118)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting (~34 kDa)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R1280-VAR:
R1280-BULK:
R1280-25UL:
R1280-200UL:
試験成績書(COA)