安全性情報
Q2259
Sigma-Aldrich
ライセート清澄化剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
保管温度
room temp
詳細
For use with GenElute kits during sample preparation.
調製ノート
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Q2259-2G-CO:
Q2259-VAR:
Q2259-15G-KC:
Q2259-5G-CO:
Q2259-2G-KC:
Q2259PROC:
Q2259-5G:
Q2259-BULK:
Q2259-5G-KC:
Q2259-2G:
Q2259-15G-CO:
Q2259-15G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)