PZ0406
PF-06815345
≥98% (HPLC)
別名:
(1S)-1-(5-(4-(4-((3-Chloropyridin-2-yl)((R)-piperidin-3-yl)carbamoyl)-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-tetrazol-1-yl)ethyl ethyl carbonate hydrochloride, Ethyl (S)-1-{5-[4-(4-{(3-chloropyridin-2-yl)[(3R)-piperidin-3-yl]carbamoyl}-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-tetrazol-1-yl}ethyl carbonate hydrochloride, PF 06815345, PF06815345
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -34 to -43°, c = 0.3 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)C(=O)N([C@H]5CNCCC5)c4ncccc4Cl)c2c([n](nc2)C)c3[n](nnn3)[C@@H](OC(=O)OCC)C.Cl
InChI Key
RFEUFHPTEFEGDQ-KUGOCAJQSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0406-VAR:
PZ0406-5MG:
PZ0406-25MG:
PZ0406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)