Merck
PZ0223
Sigma-Aldrich
PF-04991532
≥98% (HPLC)
別名:
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19F3N4O3
CAS番号:
分子量:
396.36
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
InChI Key
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3