アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >35 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOc2ncc(cc2C3=NC(=O)c4nn(CCOC)c(CC)c4N3)S(=O)(=O)N5CCN(CC)CC5
InChI
1S/C23H33N7O5S.C6H6O3S/c1-5-18-19-20(27-30(18)12-13-34-4)22(31)26-21(25-19)17-14-16(15-24-23(17)35-7-3)36(32,33)29-10-8-28(6-2)9-11-29;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-15H,5-13H2,1-4H3,(H,25,26,31);1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
STFRDYSZKVPPQF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0172-5MG:
PZ0172-VAR:
PZ0172-25MG:
PZ0172-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.