Merck
PZ0144
Sigma-Aldrich
PD-161989 2-Hydroxyethanesulfonate
≥98% (HPLC)
別名:
1,4-Dihydro-6-methyl-7-nitro-5-(1-pyrrolodinemethyl)-2,3-quinoxaline 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 isethionate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N4O4 · C2H6O4S
CAS番号:
分子量:
430.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCS(O)(=O)=O.Cc1c(CN2CCCC2)c3NC(=O)C(=O)Nc3cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H16N4O4.C2H6O4S/c1-8-9(7-17-4-2-3-5-17)12-10(6-11(8)18(21)22)15-13(19)14(20)16-12;3-1-2-7(4,5)6/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,15,19)(H,16,20);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI Key
KFHUCRVOUVNJSQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PD-161989 is an AMPA receptor antagonist.
特徴および利点
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0144-VAR:
PZ0144-5MG:
PZ0144-25MG:
PZ0144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.