アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
InChI Key
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0136-25MG:
PZ0136-5MG:
PZ0136-BULK:
PZ0136-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to tachykinin receptors for your research needs.