Merck
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18BrN · HCl
CAS番号:
分子量:
352.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
InChI Key
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-53631は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)であり、抗うつ薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0125-VAR:
PZ0125-BULK:
PZ0125-5MG:
PZ0125-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。