Merck
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
別名:
N-メチル-N-[3-[4-(フェニルメチル)フェノキシ]プロピルβ-アラニン 塩酸塩, SC-57461 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
363.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
InChI Key
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SC-57461Aは、ロイコトリエンA4ヒドロラーゼのインヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0110-BULK:
PZ0110-5MG:
PZ0110-25MG:
PZ0110-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.