PRS4111
Anti-ORAI2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 2, Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 2, Anti-TMEM142B, Anti-Transmembrane protein 142B
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ORAI2(80228)
免疫原
関連事項
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4111-100UG:
試験成績書(COA)