安全性情報
PRS4013
Sigma-Aldrich
Anti-RPA Interacting Protein (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗RIP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human, rat
citations:
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPAIN(84268)
免疫原
a 17 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human RPA IP.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4013.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4013-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)