安全性情報
PRS3119
Sigma-Aldrich
Anti-ATR (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗炭疽毒素レセプター1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANTXR1(84168)
免疫原
a peptide corresponding to 13 amino acids near the C-terminus of human ATR.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3119.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3119-100UG:
試験成績書(COA)