安全性情報
PRS2299
Sigma-Aldrich
Anti-DCR1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LIT, Anti-TRAIL-R3, Anti-TRID, Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 65 kDa
交差性
human, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
免疫原
a peptide corresponding to amino acids in the extracellular domain of human DcR1 precursor.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2299.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS2299-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)