安全性情報
PRS2237
Sigma-Aldrich
Anti-mSurvivin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Baculoviral IAP repeat-containing 5, Anti-TIAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse
citations:
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 17 kDa
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Birc5(11799)
免疫原
a synthetic peptide corresponding to amino acids near the carboxy-terminus of mouse Survivin.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2237.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS2237-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)