PLA0215
Rabbit anti-NF-kappaB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
CVID10, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, LYT-10, LYT10, NF-kB2, NFKB, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, lymphocyte translocation chromosome 10 protein, nuclear factor Kappa-B, nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit, nuclear factor of Kappa light chain gene enhancer in B cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100), oncogene Lyt-10, p100, p105, p49/p100, p52, p52/p100 subunit, subunit 2, transcription factor NFKB2
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_001070962.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... NF-kappaB2(4791)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0215-100UL-KC:
PLA0215-100UL:
試験成績書(COA)