PLA0210
Rabbit anti-GRLF1/p190RhoGAP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
GRF-1, GRLF1, KIAA1722, P190-A, P190A, glucocorticoid receptor DNA binding factor 1, glucocorticoid receptor DNA-binding factor 1, glucocorticoid receptor repression factor 1, p190ARhoGAP, p190RhoGAP, rho GAP p190A
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
EAW57452.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... GRLF1/p190RhoGAP(2909)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0210-100UL:
PLA0210-100UL-KC:
試験成績書(COA)