PLA0164
Rabbit anti-ATAD5/FRAG1 Antibody, Affinity Purified
別名:
C17orf41, ELG1, FLJ12735, FRAG1, chromosome 17 open reading frame 41, chromosome fragility associated gene 1, chromosome fragility-associated gene 1 protein, enhanced level of genomic instability 1 homolog, enhanced level of genomic instability 1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_079133.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... ATAD5/FRAG1(79915)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0164-100UL:
PLA0164-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)