PLA0147
Rabbit anti-TIF1 Alpha/TRIM24 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, PTC6, RING finger protein 82, RNF82, TF1A, TIF1, TIF1-alpha, TIF1A, TIF1ALPHA, Tripartite motif-containing protein 24, hTIF1, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif-containing 24
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_056989.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM24(8805)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0147-100UL-KC:
PLA0147-100UL:
試験成績書(COA)