PLA0132
Rabbit anti-Sirt1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
SIR2, SIR2-like protein 1, SIR2L1, SIR2alpha, hSIR2, hSIRT1, homolog) 1, regulatory protein SIR2 homolog 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2; S. cerevisiae, sirtuin type 1
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_036370.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... Sirt1(23411)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0132-100UL-KC:
PLA0132-100UL:
試験成績書(COA)