PLA0100
Rabbit anti-MLL1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ALL-1, CDK6/MLL fusion protein, CXXC-type zinc finger protein 7, CXXC7, HRX, HTRX1, MLL, MLL-AF4 der(11) fusion protein, MLL-AF9, MLL/ENL fusion protein, MLL/GAS7, MLL/GAS7 fusion protein, MLL/GMPS fusion protein, MLL/hCDCrel fusion protein, MLL1, MLL1A, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, TET1-MLL, TRX1, WDSTS, lysine (K)-specific methyltransferase 2A, lysine N-methyltransferase 2A, mixed lineage leukemia 1, rearranged MLL protein, trithorax-like protein, zinc finger protein HRX
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
テクニック
ChIP: 1- 5 μg
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
Q03164
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... MLL1(4297)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0100-100UL-KC:
PLA0100-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)