PLA0072
Rabbit anti-p53 Antibody, Affinity Purified
別名:
BCC7, LFS1, Li-Fraumeni syndrome, TRP53, Tumor suppressor p53, antigen NY-CO-13, mutant tumor protein 53, p53, p53 tumor suppressor, phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein 53, tumor supressor p53
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
ChIP: 4-30 μg
flow cytometry: 1.5 μg
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
P04637
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... p53(7157)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0072-100UL:
PLA0072-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)