PLA0022
Rabbit anti-Rad21 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
CDLS4, HR21, HRAD21, KIAA0078, MCD1, NXP-1, NXP1, RAD21 (S. pombe) homolog, RAD21 homolog, RAD21 homolog (S. pombe), SCC1, SCC1 homolog, hHR21, kleisin, nuclear matrix protein 1, protein involved in DNA double-strand break repair, sister chromatid cohesion 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_006256.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... Rad21(5885)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0022-100UL:
PLA0022-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)