Merck
PFM250
Sigma-Aldrich
GenElute 5分間プラスミドミニプレップキット
sufficient for 250 purifications
別名:
GenEluteプラスミドミニプレップキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 250 purifications
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The GenElute Five-Minute Plasmid Miniprep Kit features an ultra-streamlined protocol resulting in high-quality plasmid DNA in about five minutes.
Recombinant E. coli overnight culture in LB (Luria-Bertani) broth is treated briefly (1-2 minutes) with a lysis reagent to effect rapid cell lysis and RNA degradation, without prior removal of culture medium. A binding solution is then mixed with the lysate, and DNA is captured on a silica-based binding column. Impurities are removed by a wash solution and bound plasmid DNA is then eluted in Tris buffer or water, ready for immediate use in various downstream applications. Typical yields of high copy plasmids are 2-6 μg from 400 μL of overnight culture in LB broth.
The GenElute Five-Minute Plasmid Miniprep Kits utilize a novel lysis procedure that eliminates the need to pellet cells from an overnight culture, remove growth media or clear a neutralized lysate. 400 μl of culture is added to a 2 mL collection tube and cells are lysed for 1−2 minutes. A Binding Solution is then added and the entire mixture is passed through a binding column. After washing the column to remove trace contaminants, the plasmid DNA is eluted in 10 mM Tris HCl, pH 8.5. Molecular biology water may be substituted as an elution reagent.
アプリケーション
GenElute Five-Minute Plasmid Miniprep Kit has been used in the isolation of plasmid.
The GenElute Five-Minute Plasmid Miniprep Kit is intended for rapid preparation of plasmid DNA for use in capillary DNA sequencing, clone screening, restriction digestion, and PCR. For low copy plasmids, the kit can be used to prepare plasmid DNA for use in restriction digestion and PCR.
特徴および利点
  • No pelleting cells or clearing lysates
  • Binding column works with any standard laboratory vacuum manifold
  • Up to 5 μg of plasmid DNA or enough for 15 sequencing reactions
  • DNA suitable for immediate capillary DNA sequencing
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of TERT on the growth of fibrosarcoma via caspase-3, survivin and PKB
Qiuye Ma
Oncology Letters (2017)
Effect of TERT on the growth of fibrosarcoma via caspase-3, survivin and PKB
Ma Q, et al.
Oncology Letters, 14(2), 1939-1942 (2017)