P9318
Monoclonal Anti-Plectin antibody produced in mouse
clone 7A8, ascites fluid
別名:
Anti-EBS1, Anti-EBS5A, Anti-EBS5B, Anti-EBS5C, Anti-EBS5D, Anti-EBSMD, Anti-EBSND, Anti-EBSO, Anti-EBSOG, Anti-EBSPA, Anti-HD1, Anti-LGMD2Q, Anti-LGMDR17, Anti-PCN, Anti-PLEC1, Anti-PLEC1b, Anti-PLTN
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A8, monoclonal
分子量
antigen 300 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed frozen sections of rat heart
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Plec1(64204)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- ELISA
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P9318-.2ML:
P9318-VAR:
P9318-BULK:
P9318-.5ML:
試験成績書(COA)