分子量
500-5,000
色
white to light yellow
mp
300 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 3
Jan Code
P8791-BULK:
P8791-100MG:
P8791-25MG:
P8791-500MG:
P8791-VAR:
P8791-1G:
試験成績書(COA)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.