human
利用可能性
not available in Japan
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1.7 μg/mL using human colon, ganglion
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGER4(5734)
rat ... Ptger4(84023)
免疫原
KLHに結合したヒトEP4プロスタノイド受容体のC末端ドメインに対応する合成ペプチドです。この免疫用ペプチドは、マウスおよびラット遺伝子と93%の相同性を有しています。
物理的形状
0.1%未満のアジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P8497-BULK:
P8497-50UL-PW:
P8497-50UL:
P8497-VAR:
試験成績書(COA)
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(4), 792-802 (2010-10-13)
As a downstream product of cyclooxygenase 2 (COX-2), prostaglandin E(2) (PGE(2)) plays a crucial role in the regulation of bone formation. It has four different receptor subtypes (EP1 through EP4), each of which exerts different effects in bone. EP2 and