製品名
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (chemical)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioReagent
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
分子量
>300,000
包装
pkg of 5 mg
濃度
0.016—0.032 mmol lysine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞接着のためのカバースリップ表面の調整に
- 一次皮質ニューロン細胞の生細胞イメージング用ガラスボトムディッシュのコーティングに
- メラノーマ由来エクソソームが転移性微小環境における間質細胞の再プログラム化に及ぼす影響を研究するための、初代アストロサイトの単離用 24 ウェルプレートへのコーティングに
- サイトカインにおける行動障害と変異、および小脳におけるシナプスタンパク質発現に対する母体の免疫活性化の影響を研究するための、16 ウェルチャンバースライドのコーティングに
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7405PROC:
P7405-BULK:
P7405-VAR:
P7405-5MG-PW:
P7405-5MG-IR:
P7405-PH:
P7405-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Poly-Lysine enhances electrostatic interaction between negatively-charged ions of the cell membrane and positively-charged surface ions of attachment factors on the culture surface. When adsorbed to the culture surface, it increases the number of positively-charged sites available for cell binding.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
プロトコル
Poly-L-Lysine Cell Attachment Protocol